Print…
n-Docosane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D0962-25G D0962-500G D0962-100G
TCIAD0962-25GEA 42 EUR
TCIAD0962-25G TCIAD0962-500G TCIAD0962-100G
n-Docosane ≥98.0% (por GC)
n-Docosane
Fórmula: H₃C(CH₂)₂₀CH₃
Ponto de ebulição: 380°C
Ponto de Fusão: 44 °C
Densidade: 0,7944 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009348
Número CAS: 629-97-0
EINECS: 211-121-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3635f314f71394a8f43529e76eb32b079404d88e&vid=f2f3d901bd6047ce16d7836325fcf93fe2bd15b8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C