Print…
1,8-Octanedithiol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
O0374-5G O0374-1G
TCIAO0374-5GEA 82 EUR
TCIAO0374-5G TCIAO0374-1G
1,8-Octanedithiol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
1,8-Octanedithiol
Fórmula: C₈H₁₈S₂
Ponto de ebulição: 269°C
Ponto de Fusão: 1°C
Densidade: 0,9814 g/cm³ (0 °C)
Número MDL : MFCD00003574
Número CAS: 1191-62-4
EINECS: 214-738-8
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3da53d1fa9e87183dd142de0c9a7e796c3ae9ff0&vid=4da330aca2139ee30aa75e29425994dc9c9bd513&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %