Print…
1,3-Propanedithiol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,3-Dimercaptopropane
P0763-25ML P0763-100ML
TCIAP0763-25MLEA 49 EUR
TCIAP0763-25ML TCIAP0763-100ML
1,3-Propanedithiol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
1,3-Propanedithiol
Fórmula: C₃H₈S₂
Peso Molecular: 108.23 g/mol
Ponto de ebulição: 170°C
Ponto de Fusão: –79°C
Ponto de Inflamação: 61°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004904
Número CAS: 109-80-8
EINECS: 203-706-9
Merck Index: 14,07801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45c4d1c5ffab5e8b33b5d2934d6355f4898842bc&vid=45c4d1c5ffab5e8b33b5d2934d6355f4898842bc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %