Print…
1,2-Ethanedithiol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1.2-Ethanedithiol, 1,2-Dimercaptoethane
E0032-25G E0032-500G E0032-100G
TCIAE0032-25GEA 29 EUR
TCIAE0032-25G TCIAE0032-500G TCIAE0032-100G
1,2-Ethanedithiol ≥99.0% (por GC)
1,2-Ethanedithiol
Fórmula: C₂H₆S₂
Ponto de ebulição: 146°C
Ponto de Fusão: –41 °C
Densidade: 1,374 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 44°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004892
Número CAS: 540-63-6
EINECS: 208-752-3
UN: 3336
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03725
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6257afcd312f382856807a7b4be209a0eb0be286&vid=7bc97f63b7b71ed1798c689524f7cde13d0f53b5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %