Print…
1-Pentanethiol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: n-Pentanethiol, 1-Mercaptopentane, n-Pentyl mercaptan
P0053-25ML P0053-500ML
TCIAP0053-25MLEA 36 EUR
TCIAP0053-25ML TCIAP0053-500ML
1-Pentanethiol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-Pentanethiol
Fórmula: C₅H₁₂S
Ponto de ebulição: 126°C
Ponto de Fusão: –76 °C
Densidade: 0,841 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 18°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004907
Número CAS: 110-66-7
EINECS: 203-789-1
UN: 1111
ADR: 3,II
Merck Index: 14,00611
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c5a7b664098e75a9703a7f6d28ce27ffa626987&vid=138d06b3b38bcd30ef4a1969af376e9a9015cdda&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %