1-Octadecanetiol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
O0005-25G
O0005-400G
TCIAO0005-25GEA
23
EUR
TCIAO0005-25G
TCIAO0005-400G
1-Octadecanetiol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
1-Octadecanetiol
Fórmula:
C₁₈H₃₈S Ponto de ebulição: 204 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 28…31 °C Densidade: 0,8475 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004886 Número CAS: 2885-00-9 EINECS: 220-744-1 ADR: 9, |
|
Appearance | White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Iodometric Titration) | min. 97.0 % |