Print…
1-Butanethiol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Mercaptobutane, n-Butanethiol, NBM, n-Butyl mercaptan
B0685-25ML B0685-500ML
TCIAB0685-25MLEA 16 EUR
TCIAB0685-25ML TCIAB0685-500ML
1-Butanethiol ≥97.0% (por GC)
1-Butanethiol
Fórmula: C₄H₁₀S
Ponto de ebulição: 98°C
Ponto de Fusão: –116 °C
Densidade: 0,841 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 2°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004905
Número CAS: 109-79-5
EINECS: 203-705-3
UN: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4826331e606f1279e7632b1e68b1cc1265e8aa18&vid=9ac07aac2c82a1c11cae75bf8381d96604bf25c7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %