Print…
1,8-Octanediol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
O0024-25G O0024-500G O0024-100G
TCIAO0024-25GEA 38 EUR
TCIAO0024-25G TCIAO0024-500G TCIAO0024-100G
1,8-Octanediol ≥99.0% (por GC)
1,8-Octanediol
Fórmula: C₈H₁₈O₂
Ponto de ebulição: 166°C
Ponto de Fusão: 58…61 °C
Densidade: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002989
Número CAS: 629-41-4
EINECS: 211-090-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f57cb98eee864cc03092493255716ffa5f8614ce&vid=d9d13664af550c9e86eea2345f5b9e71612bd14a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 59.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency