Print…
1,6-Hexanediol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Hexamethylene glycol, 1,6-Dihydroxy hexane
H0099-25G H0099-500G
TCIAH0099-25GEA 17 EUR
TCIAH0099-25G TCIAH0099-500G
1,6-Hexanediol ≥97.0% (por GC)
1,6-Hexanediol
Fórmula: C₆H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 39…42 °C
Densidade: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002985
Número CAS: 629-11-8
EINECS: 211-074-0
Merck Index: 14,04690
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313de57858f6aaf22c7dff14d5ab6875c7995330&vid=976c32f1e616e319797dbbe177b0c57498a01c18&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity