Print…
1,5-Pentanodiol 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Pentane-1,5-diol, 1,5-Dihydroxy pentane
P0050-25G P0050-500G
TCIAP0050-25GEA 16 EUR
TCIAP0050-25G TCIAP0050-500G
1,5-Pentanodiol 97,0 GC_ASSAY_METHOD
1,5-Pentanodiol
Fórmula: C₅H₁₂O₂
Peso Molecular: 104.15 g/mol
Ponto de ebulição: 239°C
Ponto de Fusão: -16
Ponto de Inflamação: 135°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002978
Número CAS: 111-29-5
EINECS: 203-854-4
Merck Index: 14,07117
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ece8ab9060d0d7b00fb9e681b7ae7509d9adf33&vid=bf4ac7ba7ea9c422434ff51e9a1b334c7c84c9d9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %