Print…
1,4-Butanodiol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,4-Dihydroxy butane, BDO, Tetramethylene glycol, 1,4-Butylene glycol
B0680-25G B0680-500G
TCIAB0680-25GEA 17 EUR
TCIAB0680-25G TCIAB0680-500G
1,4-Butanodiol ≥99.0% (por GC)
1,4-Butanodiol
Fórmula: C₄H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 230 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 19,5…20 °C
Densidade: 1,017 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 138°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002968
Número CAS: 110-63-4
EINECS: 203-786-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c281d0a91720f5d38367fe22871eea0e56331fb&vid=8821f2654602a3f8bb033eb17bf2f6f5c5cd5473&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %