Print…
1,3-Propanediol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,3-Propylene glycol, 1,3-Dihydroxy propane
P0486-25G P0486-500G P0486-100G
TCIAP0486-25GEA 18 EUR
TCIAP0486-25G TCIAP0486-500G TCIAP0486-100G
1,3-Propanediol ≥98.0% (por GC)
1,3-Propanediol
Fórmula: HO(CH₂)₃OH
Peso Molecular: 76.1 g/mol
Ponto de ebulição: 214°C
Ponto de Fusão: -32
Ponto de Inflamação: 74°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002949
Número CAS: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Index: 14,09714
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a7363955f07cab3bfef1fd43027d3aa42893b8a&vid=3f075951cc0c100134ee17a06cca970f7421d13e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %