Print…
Etilenoglicol ≥99.5% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
E0105-25G E0105-500G
TCIAE0105-25GEA 16 EUR
TCIAE0105-25G TCIAE0105-500G
Etilenoglicol ≥99.5% (por GC)
Etilenoglicol
Fórmula: HOCH₂CH₂OH
Ponto de ebulição: 196°C
Ponto de Fusão: –13°C
Densidade: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 127°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002885
Número CAS: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
ALCANCE: 01-2119456816-28
Merck Index: 14,03798
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4c9f22821b86612a45ea543a96bcc9bce991f02&vid=ac6801d3f1a132d01ff47f2546f78a07757fc8c4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %