Print…
3-Pentanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P0057-25ML P0057-500ML
TCIAP0057-25MLEA 16 EUR
TCIAP0057-25ML TCIAP0057-500ML
3-Pentanol ≥98.0% (por GC)
3-Pentanol
Fórmula: C₅H₁₂O
Ponto de ebulição: 116°C
Ponto de Fusão: –8°C
Densidade: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 34°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004574
Número CAS: 584-02-1
EINECS: 209-526-7
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07120
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e30be3fe3432a0ce8eb0bbd03c675997f89dca24&vid=343437884c2d676a15e65f339fdd108e12709f8a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %