Print…
(±)-3-Heptanol 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Heptyl alcohol, 3-Heptanol, Heptan-3-ol, Butylethylcarbinol, (±)-Ethyl butyl carbinol, (±)-Butyl ethyl carbinol, (±)-3-Hydroxy heptane
H0035-25ML H0035-500ML
TCIAH0035-25MLEA 49 EUR
TCIAH0035-25ML TCIAH0035-500ML
(±)-3-Heptanol 98,0 GC_ASSAY_METHOD
(±)-3-Heptanol
Fórmula: C₇H₁₆O
Peso Molecular: 116.2 g/mol
Ponto de ebulição: 156°C
Ponto de Fusão: -70
Ponto de Inflamação: 60°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004586
Número CAS: 589-82-2
EINECS: 209-661-1
UN: 1987
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=748a61bdc580a5cb329259f9747bc9a151618835&vid=f74db19b9c6da94b8e88755f773e99ec750be3b1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %