Print…
2-Propanol ≥99.5% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
I0163-25ML I0163-500ML
TCIAI0163-25MLEA 16 EUR
TCIAI0163-25ML TCIAI0163-500ML
2-Propanol ≥99.5% (por GC)
2-Propanol
Fórmula: (CH₃)₂CHOH
Ponto de ebulição: 82°C
Ponto de Fusão: –89 °C
Densidade: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 15°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011674
Número CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119457558-25
Merck Index: 14,05208
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18e806821deef8407f9c98ddd1fc394f264b5ffc&vid=4ca18041ba1d57f6bb04959992492f9e0b4e10c0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %