Print…
1-Propanol 99,5 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Álcool propílico
P0491-25ML P0491-500ML
TCIAP0491-25MLEA 16 EUR
TCIAP0491-25ML TCIAP0491-500ML
1-Propanol 99,5 GC_ASSAY_METHOD
1-Propanol
Fórmula: H₃CCH₂CH₂OH
Peso Molecular: 60.1 g/mol
Ponto de ebulição: 97°C
Ponto de Fusão: –127°C
Ponto de Inflamação: 25°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002941
Número CAS: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3 III
Merck Index: 14,07842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cca66fc383e6fa7ab6af60af3cf1fc6637d20762&vid=ba92ee5c5665d4aca93c03b6403a524a81a3b7cd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Density (20deg.C) 0.8010 to 0.8060 g/mL
Water max. 0.2 %