Print…
1-Octadecanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
O0006-500G O0006-25G
TCIAO0006-500GEA 34 EUR
TCIAO0006-500G TCIAO0006-25G
1-Octadecanol ≥98.0% (por GC)
1-Octadecanol
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
Peso Molecular: 270.5 g/mol
Ponto de ebulição: 210°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002823
Número CAS: 112-92-5
EINECS: 204-017-6
Merck Index: 14,08805
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae3c0d98d76313e7abaaca48e836ab650af22048&vid=b5affc45efce06be9d2f2859a74da5ea08c251e8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White pellet
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 60.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency