Print…
1-Hexacosanol ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
H0342-1G H0342-100MG
TCIAH0342-1GEA 352 EUR
TCIAH0342-1G TCIAH0342-100MG
1-Hexacosanol ≥95.0% (por GC)
1-Hexacosanol
Fórmula: H₃C(CH₂)₂₄CH₂OH
Ponto de ebulição: 412 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 77…78 °C
Densidade: 0,8215 g/cm³ (85 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002940
Número CAS: 506-52-5
EINECS: 208-044-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a0f95437c5a5a40980cbf5156c242146fe29229&vid=2bf521caad1e9abfd34b388ebe58aaa3fc16661a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 78.0 to 81.0 deg-C