Print…
Álcool Araquidílico ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-Eicosanol
E0004-25G E0004-500G
TCIAE0004-25GEA 20 EUR
TCIAE0004-25G TCIAE0004-500G
Álcool Araquidílico ≥95.0% (por GC)
Álcool Araquidílico
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₈CH₂OH
Peso Molecular: 298.55 g/mol
Ponto de ebulição: 190°C
Ponto de Fusão: 71.5
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002938
Número CAS: 629-96-9
EINECS: 211-119-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62240dec5a0eb626785cccc7444df1ae4bdc547e&vid=4e676cafecc3d7b85dad639e7c754728f8552d68&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 64.0 to 66.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity