Print…
1-Docosanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D0964-25G D0964-500G
TCIAD0964-25GEA 16 EUR
TCIAD0964-25G TCIAD0964-500G
1-Docosanol ≥98.0% (por GC)
1-Docosanol
Fórmula: H₃C(CH₂)₂₀CH₂OH
Ponto de ebulição: 376 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 68…71 °C
Densidade: ~ 0,81 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002939
Número CAS: 661-19-8
EINECS: 211-546-6
Merck Index: 13,03433
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0053a26b4552ee0296ddc578bca332aafc2df981&vid=ed8c9873a14a45ac1a4c276f654a89051d9dd72f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White pellet
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 73.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency