Print…
1-Decanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Hydroxy decane, 1-Decyl alcohol, Capric alcohol, Decan-1-ol, Nonyl carbinol, Decyl alcohol
D0031-25ML D0031-500ML
TCIAD0031-25MLEA 16 EUR
TCIAD0031-25ML TCIAD0031-500ML
1-Decanol ≥98.0% (por GC)
1-Decanol
Fórmula: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
Peso Molecular: 158.28 g/mol
Ponto de ebulição: 233°C
Ponto de Fusão: 7
Ponto de Inflamação: 117°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004747
Número CAS: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 14,02855
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79a34b8a8f70866930af5080e16721bf487624c1&vid=5803a076f98f42757a8c74ef28e2406eb6ca11d6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %