Print…
Acetonedimethyl acetal ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: DMP
A0057-25ML A0057-500ML
TCIAA0057-25MLEA 17 EUR
TCIAA0057-25ML TCIAA0057-500ML
Acetonedimethyl acetal ≥98.0% (por GC)
Acetonedimethyl acetal
Fórmula: C₅H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 80°C
Ponto de Fusão: –47 °C
Densidade: 0,845 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: -9°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008479
Número CAS: 77-76-9
EINECS: 201-056-0
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6936f6b50ad13ab1937b8330817793655823a65&vid=9b0a772e59fcf58b8b5469cf364cbb732b4c4bc8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %