Print…
Tridecylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: n-Tridecylamine, Tridecan-1-amine, 1-Aminotridecane
A0762-10G A0762-25G
TCIAA0762-10GEA 83 EUR
TCIAA0762-10G TCIAA0762-25G
Tridecylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Tridecylamine
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₁CH₂NH₂
Peso Molecular: 199.38 g/mol
Ponto de ebulição: 275°C
Ponto de Fusão: 28.1
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008156
Número CAS: 2869-34-3
EINECS: 220-694-0
UN: 3259
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64130a9f9b97dc4fcd9004fbfffdb2470a7f23a6&vid=d5dab8655a95a81e8c91c06167b29df637573166&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %