Print…
Propilamina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Aminopropano
P0520-25ML P0520-500ML
TCIAP0520-25MLEA 17 EUR
TCIAP0520-25ML TCIAP0520-500ML
Propilamina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Propilamina
Fórmula: H₃CCH₂CH₂NH₂
Peso Molecular: 59.11 g/mol
Ponto de ebulição: 48°C
Ponto de Fusão: –83°C
Ponto de Inflamação: –30°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008205
Número CAS: 107-10-8
EINECS: 203-462-3
UN: 1277
ADR: 3 II
Merck Index: 14,07843
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9bf4361ef4e08cca4a1009b5680f2da1b0c45aa1&vid=54d11d828139ea09f57fd1ff2189f33b58225e2e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %