Print…
Octylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Aminooctane, n-Octylamine, 1-Octylamine
O0045-25ML O0045-500ML
TCIAO0045-25MLEA 17 EUR
TCIAO0045-25ML TCIAO0045-500ML
Octylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Octylamine
Fórmula: H₃C(CH₂)₆CH₂NH₂
Peso Molecular: 129.25 g/mol
Ponto de ebulição: 176°C
Ponto de Fusão: -1
Ponto de Inflamação: 65°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008247
Número CAS: 111-86-4
EINECS: 203-916-0
UN: 2735
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb959e0a60a650473d39938f8cf4aad0a335df78&vid=82aefee5f47d10541f4c6b2c0e55a6e62d090775&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %