Print…
Dodecilamina ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Dodecylamine, Dodecan-1-amine, 1-Aminododecane
D0980-25G D0980-400G
TCIAD0980-25GEA 16 EUR
TCIAD0980-25G TCIAD0980-400G
Dodecilamina ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Dodecilamina
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂
Peso Molecular: 185.35 g/mol
Ponto de ebulição: 259°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008154
Número CAS: 124-22-1
EINECS: 204-690-6
UN: 3259
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=146afccfd1d4fef782e78d99863b1d1bfaf7b006&vid=7926c0694e919cffe0113ea18698fbabbe2e3b6a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %