Print…
Butilamina ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Butylamine, 1-Aminobutane, n-Butylamine
B0707-25ML B0707-500ML
TCIAB0707-25MLEA 16 EUR
TCIAB0707-25ML TCIAB0707-500ML
Butilamina ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Butilamina
Fórmula: H₃C(CH₂)₂CH₂NH₂
Ponto de ebulição: 77°C
Ponto de Fusão: –50 °C
Densidade: 0,741 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: -4°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011690
Número CAS: 109-73-9
EINECS: 203-699-2
UN: 1125
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9172c8538459af4a13da3451a3a89dd14ef33ee&vid=223e471a5e49594cf78481996f2204ac717c014d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %