Hexyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
Isocyanic acid hexyl ester
I0492-25ML
I0492-5ML
TCIAI0492-25MLEA
250
EUR
TCIAI0492-25ML
TCIAI0492-5ML
Hexyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
Hexyl isocyanate
Fórmula:
C₇H₁₃NO Ponto de ebulição: 164°C Densidade: 1,2 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 60°C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00037047 Número CAS: 2525-62-4 EINECS: 219-763-8 UN: 3080 ADR: 6.1,II |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |