Print…
Tripropilamina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0522-25ML T0522-500ML
TCIAT0522-25MLEA 16 EUR
TCIAT0522-25ML TCIAT0522-500ML
Tripropilamina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Tripropilamina
Fórmula: C₉H₂₁N
Peso Molecular: 143.27 g/mol
Ponto de ebulição: 156°C
Ponto de Fusão: -94
Ponto de Inflamação: 41°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009363
Número CAS: 102-69-2
EINECS: 203-047-7
UN: 2260
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=328c49534276b25c939ce3e507fc96097282fa2b&vid=ff8d1632712cdb8fdfb8fcc8422db339ce05370c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %