Print…
Tributilamina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0357-25ML T0357-500ML
TCIAT0357-25MLEA 17 EUR
TCIAT0357-25ML TCIAT0357-500ML
Tributilamina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Tributilamina
Fórmula: C₁₂H₂₇N
Ponto de ebulição: 217°C
Ponto de Fusão: –70°C
Densidade: 0,7771 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 74°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009431
Número CAS: 102-82-9
EINECS: 203-058-7
UN: 2542
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,09618
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=241763504005ba63b2472e70d918896745887279&vid=6de81f60e9e5d4502d36b2033877dac4f5ffe8ba&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %