Print…
Trietilamina ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0424-25ML T0424-500ML T0424-100ML
TCIAT0424-25MLEA 16 EUR
TCIAT0424-25ML TCIAT0424-500ML TCIAT0424-100ML
Trietilamina ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Trietilamina
Fórmula: (C₂H₅)₃N
Ponto de ebulição: 89°C
Ponto de Fusão: –115°C
Densidade: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –8°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009051
Número CAS: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09666
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b443bd39aa32ffdcb299b296a43e19ee31a6a9fa&vid=fae5595ba5e2f2a5ee6bc1c860c3c714175f981f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %