Print…
2,2,2-Trifluoroetanol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Trifluoro Ethanol, TFE
T0435-25G T0435-500G T0435-100G
TCIAT0435-25GEA 17 EUR
TCIAT0435-25G TCIAT0435-500G TCIAT0435-100G
2,2,2-Trifluoroetanol ≥99.0% (por GC)
2,2,2-Trifluoroetanol
Fórmula: C₂H₃F₃O
Ponto de ebulição: 74°C
Ponto de Fusão: -44°C
Densidade: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 30°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004672
Número CAS: 75-89-8
EINECS: 200-913-6
UN: 1986
ADR: 3,III
Merck Index: 14,09682
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9de69945c97b32866e8f7fbfec3eac0d4d388baf&vid=b72d6e335400f7817bcad126cff4af5e24762dc3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %