Print…
1-Iodoperfluorodecane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0844-25G H0844-5G
TCIAH0844-25GEA 75 EUR
TCIAH0844-25G TCIAH0844-5G
1-Iodoperfluorodecane ≥98.0% (por GC)
1-Iodoperfluorodecane
Fórmula: C₁₀F₂₁I
Ponto de ebulição: 102°C
Número MDL : MFCD00001065
Número CAS: 423-62-1
EINECS: 207-030-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60b7ea4629b9fd54b668806e21ca3b8092a9f67a&vid=d0fddfd4d6e8bea6a123cd04b7e740d085639a11&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 68.0 deg-C
Solubility in Hexane almost transparency