Print…
3-Cloro-1-propanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Chloropropan-1-ol, 1-Chloro-3-hydroxypropane
C0270-25G C0270-500G C0270-100G
TCIAC0270-25GEA 34 EUR
TCIAC0270-25G TCIAC0270-500G TCIAC0270-100G
3-Cloro-1-propanol ≥98.0% (por GC)
3-Cloro-1-propanol
Fórmula: C₃H₇ClO
Peso Molecular: 94.54 g/mol
Ponto de ebulição: 160°C
Ponto de Fusão: -20
Ponto de Inflamação: 82°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002943
Número CAS: 627-30-5
EINECS: 210-992-9
UN: 2849
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e3bc28bbde2ae9009c517902ab73cf07ac4d57c&vid=cc18e094de5aa98eddc8f67a9776bb5dbe9b204b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %