2,3-Dicloro-1-propanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
D0403-25G
D0403-500G
D0403-100G
TCIAD0403-25GEA
58
EUR
TCIAD0403-25G
TCIAD0403-500G
TCIAD0403-100G
2,3-Dicloro-1-propanol ≥98.0% (por GC)
2,3-Dicloro-1-propanol
Fórmula:
C₃H₆Cl₂O Peso Molecular: 128.99 g/mol Ponto de ebulição: 183 Ponto de Fusão: -44 Ponto de Inflamação: 93°C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00040446 Número CAS: 616-23-9 EINECS: 210-470-0 UN: 2810 ADR: 6.1 III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |