Print…
Dichloromethyl methyl ether ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,1-Dichlorodimethyl ether
D1645-25G D1645-250G
TCIAD1645-25GEA 41 EUR
TCIAD1645-25G TCIAD1645-250G
Dichloromethyl methyl ether ≥97.0% (por GC)
Dichloromethyl methyl ether
Fórmula: C₂H₄Cl₂O
Peso Molecular: 114.96 g/mol
Ponto de ebulição: 85°C
Ponto de Inflamação: 22°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000828
Número CAS: 4885-02-3
EINECS: 225-498-9
UN: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93fc349ff296d0c66266e11c6ecd87c40e1d8004&vid=68027ceeb92801d5a47f671890630f7e68842c34&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %