Print…
Ácido tricloroacético ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: TCA
T0369-25G T0369-500G T0369-100G
TCIAT0369-25GEA 35 EUR
TCIAT0369-25G TCIAT0369-500G TCIAT0369-100G
Ácido tricloroacético ≥99.0% (por análise titulométrica)
Ácido tricloroacético
Fórmula: Cl₃CCOOH
Ponto de ebulição: 198°C
Ponto de Fusão: 58°C
Densidade: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004177
Número CAS: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8,II
Merck Index: 14,09627
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2928110bb5e5e52e4a6219ec7ea38ba69a180a8&vid=6db66d59e018115914e02ca705ea4c7700615906&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 % (after drying)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 2.0 %