Print…
6-Chloro-2-hexanone ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
C1333-25ML C1333-250ML
TCIAC1333-25MLEA 60 EUR
TCIAC1333-25ML TCIAC1333-250ML
6-Chloro-2-hexanone ≥97.0% (por GC)
6-Chloro-2-hexanone
Fórmula: C₆H₁₁ClO
Ponto de ebulição: 79°C
Densidade: 1,0348 g/cm³ (12 °C)
Ponto de Inflamação: 91°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00191625
Número CAS: 10226-30-9
EINECS: 233-546-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28dabfe87393378d6ab7af967e322077ba5fafa6&vid=32af0e3358dfb81a440dedd3177ca663ac2c538a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %