Print…
1,3-Dicloroacetona ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0401-25G D0401-500G
TCIAD0401-25GEA 33 EUR
TCIAD0401-25G TCIAD0401-500G
1,3-Dicloroacetona ≥98.0% (por GC)
1,3-Dicloroacetona
Fórmula: ClH₂CC(O)CH₂Cl
Ponto de ebulição: 173°C
Ponto de Fusão: 39…42 °C
Densidade: 1,432 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 95 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000937
Número CAS: 534-07-6
EINECS: 208-585-6
UN: 2649
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03052
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=477a876a014788e288d83674426304dc09ec86e9&vid=a50153f77947fd8d174138be213ff66661d71626&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency