Print…
1-Cloropropano ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C0266-25ML C0266-500ML
TCIAC0266-25MLEA 16 EUR
TCIAC0266-25ML TCIAC0266-500ML
1-Cloropropano ≥99.0% (por GC)
1-Cloropropano
Fórmula: C₃H₇Cl
Ponto de ebulição: 46°C
Ponto de Fusão: –122,8 °C
Densidade: 1,3914 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: -31 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000995
Número CAS: 540-54-5
EINECS: 208-749-7
UN: 1278
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07847
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c7cc02518aa050be259d251ff4c8695727f8af9&vid=13117ccf0d1e0a728caa4bfcd9a58cf15615688c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %