Print…

1-Chlorododecane 97,0 GC_ASSAY_METHOD

Fornecedor: TCI
Atenção

Sinônimos: Lauryl chloride, Dodecylchloride

C0163-25ML C0163-500ML
TCIAC0163-25MLEA 16 EUR
TCIAC0163-25ML TCIAC0163-500ML
1-Chlorododecane 97,0 GC_ASSAY_METHOD
1-Chlorododecane
Fórmula: C₁₂H₂₅Cl
Peso Molecular: 204.78 g/mol
Ponto de ebulição: 260°C
Ponto de Fusão: -9
Ponto de Inflamação: 132°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013688
Número CAS: 112-52-7
EINECS: 203-981-5
UN: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8024b629a18030884bc8f716034ee400f0676ddc&vid=01fd71f8766a7a260f3cdb26d5df7b84956acb04&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR