Print…
1,6-Dichlorohexane 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
D0372-500G D0372-25G
TCIAD0372-500GEA 65 EUR
TCIAD0372-500G TCIAD0372-25G
1,6-Dichlorohexane 98,0 GC_ASSAY_METHOD
1,6-Dichlorohexane
Fórmula: ClH₂C(CH₂)₄CH₂Cl
Peso Molecular: 155.07 g/mol
Ponto de ebulição: 95°C
Ponto de Fusão: -13
Ponto de Inflamação: 74°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001020
Número CAS: 2163-00-0
EINECS: 218-491-7
UN: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4068ac339d137d085040bbe5de524771158cc9aa&vid=965aaf42867d814a7507fd56ba6dae05c36eced6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %