Print…
1,4-Dichlorobutane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0349-25ML D0349-500ML
TCIAD0349-25MLEA 16 EUR
TCIAD0349-25ML TCIAD0349-500ML
1,4-Dichlorobutane ≥98.0% (por GC)
1,4-Dichlorobutane
Fórmula: ClH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
Ponto de ebulição: 155°C
Ponto de Fusão: –38 °C
Densidade: 1,1457 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 53°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001011
Número CAS: 110-56-5
EINECS: 203-778-1
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c6768cd3765b893bc71bce7ff54119d98be9568&vid=08390a0e2c5858d1826c1c7261448e71530376f4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %