Print…
1,3-Dicloropropano
Fornecedor: TCI
Perigo
D0399-25ML D0399-250ML
TCIAD0399-25MLEA 34 EUR
TCIAD0399-25ML TCIAD0399-250ML
1,3-Dicloropropano
1,3-Dicloropropano
Fórmula: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Ponto de ebulição: 122°C
Densidade: 1,1717 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 21°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000999
Número CAS: 142-28-9
EINECS: 205-531-3
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53f7bc42fad4c3b4aa4cfdb7f7c1a70fa112a1c3&vid=a930d4ff7801b6f685a164744634a8a0d41f3c6d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %