Print…
Propionato de sódio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Propionic acid sodium salt, Sodiumpropionate
P0512-25G P0512-500G
TCIAP0512-25GEA 17 EUR
TCIAP0512-25G TCIAP0512-500G
Propionato de sódio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Propionato de sódio
Fórmula: C₃H₅NaO₂
Ponto de Fusão: 288,76 °C
Ponto de Inflamação: 157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002759
Número CAS: 137-40-6
EINECS: 205-290-4
Merck Index: 14,08669
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9db3fd38eec93ce9516288a6919b2aebb00c0f7e&vid=7ab4bbfa911efefa8b168875e390830ceee38f7f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency