Print…
Potassium propionate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Propionicacidpotassiumsalt, Propionic acid potassium salt
P0510-25G P0510-500G
TCIAP0510-25GEA 16 EUR
TCIAP0510-25G TCIAP0510-500G
Potassium propionate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Potassium propionate
Fórmula: C₃H₅KO₂
Número MDL : MFCD00045936
Número CAS: 327-62-8
EINECS: 206-323-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f5625a9d9ff465211d3ab3876bdbed99869aa7f&vid=007d8b56cc7f354e361cb0d16c63a12dd330ea34&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency