Print…
Undecanoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
U0004-25G U0004-250G
TCIAU0004-25GEA 30 EUR
TCIAU0004-25G TCIAU0004-250G
Undecanoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Undecanoic acid
Fórmula: C₁₁H₂₂O₂
Ponto de ebulição: 228 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 30 °C
Densidade: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002730
Número CAS: 112-37-8
EINECS: 203-964-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b620a963809d344acaf8e9d17fe1c22413158e71&vid=c9851e70750760e788f0c8574ff1076a03ea91b8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %