Print…
Ácido miristico ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tetradecylic acid, Tetradecanoic acid
M0476-25G M0476-500G
TCIAM0476-25GEA 16 EUR
TCIAM0476-25G TCIAM0476-500G
Ácido miristico ≥99.0% (por análise titulométrica)
Ácido miristico
Fórmula: C₁₄H₂₈O₂
Ponto de ebulição: 319 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 51…54 °C
Densidade: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: ≥ 165 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00002744
Número CAS: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 14,06333
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cee7a7ce7abc7eee84c9034eac608e095fc8f3cb&vid=90c0929a17b60cf7a8c437035069905a786d1abe&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 54.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency