Print…
Ácido valérico 98,0 GC, T
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Pentanoic acid
V0003-25ML V0003-500ML
TCIAV0003-25MLEA 17 EUR
TCIAV0003-25ML TCIAV0003-500ML
Ácido valérico 98,0 GC, T
Ácido valérico
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Peso Molecular: 102.13 g/mol
Ponto de ebulição: 186°C
Ponto de Fusão: -32
Ponto de Inflamação: 96°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004413
Número CAS: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
UN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 14,09904
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11c5107eb93cde517daee7119af10553509d0e7c&vid=192d1cac2b91a651275593d23de0e89bccfa4d83&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %